Guard/retention gap columns, Siltek®-Deactivated (fused silica)
Fournisseur: Restek
10026 10027 10036 10037 10026-600 10027-600 10036-600 10037-600
REST10026EA 104 EUR InStock
REST10026 REST10027 REST10036 REST10037 REST10026-600 REST10027-600 REST10036-600 REST10037-600
Guard/retention gap columns, Siltek®-Deactivated (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Analyse active samples accurately; ideal for chlorinated pesticide analysis (reduces endrin breakdown to less than 1%)
  • Tested with a comprehensive test mix, to ensure high inertness
  • Revolutionary deactivation process for superior inertness
Maximum temperature: 380 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité