Capillary columns, Rtx®-BAC1 (fused silica)
Fournisseur: Restek
18001 18003 18001-126 18001-6850 18003-6850
REST18001EA 813 EUR InStock
REST18001 REST18003 REST18001-126 REST18001-6850 REST18003-6850
Capillary columns, Rtx®-BAC1 (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Application-specific columns for blood alcohol analysis - achieve baseline resolution in less than three minutes.
  • Ideal for abused inhalant anaesthetics, γ-hydroxybutyrate (GHB)/γ-butyrolactone (GBL), glycols, and common industrial solvents
  • Rtx®-BAC2 confirmation column provides four elution order changes under the same conditions
  • Stable to 260 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité