Beakers, heavy duty, Berzelius, tall form, borosilicate glass, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
1004-150 1004-250 1004-600
BIBB1004-150EA 89.5 EUR InStock
BIBB1004-150 BIBB1004-250 BIBB1004-600
Beakers, heavy duty, Berzelius, tall form, borosilicate glass, PYREX®
Béchers
Made of PYREX® borosilicate glass.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
These heavy duty beakers with white graduations and marking spot are designed for longer life and increased user safety.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité