Tubing, fused silica
Fournisseur: Restek
10050 10051 10052 10055 10056 10057 10060 10061 10062
REST10050EA 133 EUR InStock
REST10050 REST10051 REST10052 REST10055 REST10056 REST10057 REST10060 REST10061 REST10062
Tubing, fused silica
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Fused silica tubings are strength tested and economical. They are coiled in 7" diameters, banded in 5-meter sections and mounted in a cage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité