Qualitative filter papers, grade 598, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10312209 10312287 10312000
515-4202EA 13.5 EUR InStock
515-4202 515-8055 WHAT10312000
Qualitative filter papers, grade 598, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
A thick filter paper with high loading capacity. Combines medium retention with medium-fast to fast filtration speed.
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité