L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Beakers, low form, Corning®
Fournisseur: Corning
1000P-100 1000P-150 1000P-1L 1000P-250 1000P-2L 1000P-400 1000P-50 1000P-5L 1000P-600 1000P-25 1000P-3L
CORN1000P-100EA 35.23 EUR InStock
CORN1000P-100 CORN1000P-150 CORN1000P-1L CORN1000P-250 CORN1000P-2L CORN1000P-400 CORN1000P-50 CORN1000P-5L CORN1000P-600 CORN1000P-25 CORN1000P-3L
Beakers, low form, Corning®
Béchers
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité