Capillary columns, Rtx®-2330 (fused silica)
Fournisseur: Restek
40701 40702 40703 10708 10711 10714 10723 10724 10725 10726 10727 10728 10729 10730
REST40701EA 410 EUR InStock
REST40701 REST40702 REST40703 REST10708 REST10711 REST10714 REST10723 REST10724 REST10725 REST10726 REST10727 REST10728 REST10729 REST10730
Capillary columns, Rtx®-2330 (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
High polar phase; biscyanopropyl cyanopropylphenyl polysiloxane, general-purpose columns for cis/trans FAMEs, dioxin isomers.
  • Temperature ranges from 0 to 275 °C
  • Surface treatment developed for improved column efficiency and lower bleed
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité