MINICYL regulators
Fournisseur: Restek
20610 20611
REST20610EA 489 EUR InStock
REST20610 REST20611
MINICYL regulators
Régulateurs de gaz
This compact general purpose regulator is constructed of lightweight aluminum with an elastomer diaphragm. It has many laboratory applications including air-drying glassware, sparging or evaporating solutions and controlling pneumatic valves.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité