Capillary columns, Rtx®-VMS (fused silica)
Fournisseur: Restek
49914 49915 19908 19909 19915 19916 19919 19920 19974 19985 19988 19915-6850 19919-6850
REST49914EA 704 EUR InStock
REST49914 REST49915 REST19908 REST19909 REST19915 REST19916 REST19919 REST19920 REST19974 REST19985 REST19988 REST19915-6850 REST19919-6850
Capillary columns, Rtx®-VMS (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Proprietary Crossbond® phase, specific columns for volatile organic compounds.
  • Complete separation of U.S. EPA Method 8260B compounds in less than 10 minutes
  • Offers lower bleed, better selectivity, and overall faster analysis
  • Stable to 260 °C
0,18 and 0,25 mm ID columns allow sample splitting at the injection port, eliminating the added expense and maintenance of a jet separator. 0,45 mm or 0,53 mm ID column can be directly connected to the purge-and-trap transfer line in a system equipped with a jet separator.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité