Capillary columns, Rtx®-VRX (fused silica)
Fournisseur: Restek
49314 49315 19308 19309 19315 19316 19319 19320 19385 19388
REST49314EA 0 EUR InStock
REST49314 REST49315 REST19308 REST19309 REST19315 REST19316 REST19319 REST19320 REST19385 REST19388
Capillary columns, Rtx®-VRX (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Proprietary Crossbond® phase application-specific columns for volatile organic pollutants.
  • Suitable for U.S. EPA Method 8021 compounds
  • Stable to 260 °C
Stationary phase and optimised column dimensions provide low bleed, excellent resolution, and fast analysis times for volatile compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité