Starburst plugs for shell vials
Fournisseur: Restek
21769 21770 21771 21772 21773 21774
REST21769EA 21.8 EUR InStock
REST21769 REST21770 REST21771 REST21772 REST21773 REST21774
Starburst plugs for shell vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These clear Starburst snap plugs are made of PE. Suitable for shell vials, 1 ml WISP 96 style, 8×40 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité