Glove bag
Fournisseur: Glas-Col
112-9990EA 0 EUR InStock
112-9990
Glove bag
Boîtes à gants et sacs à gants
PE glove bag with inflatable glove chamber, Handy-Lok closure, turned in gloves and one equipment opening.
  • Greater flexibility than a rigid glove box
  • Excels for working with air sensitive or moisture sensitive materials
  • Economical enough to use once and discard or durable enough to use over and over
  • Can be purged quickly and with less gas
Information de livraison: Supplied with one pair of cotton gloves.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité