Inserts for crimp top and screw thread vials
Fournisseur: Restek
24517 24513 21776 21777 21779 21780 21782 24516 24518 24520 24692 24693
REST24517EA 232 EUR InStock
REST24517 REST24513 REST21776 REST21777 REST21779 REST21780 REST21782 REST24516 REST24518 REST24520 REST24692 REST24693
Inserts for crimp top and screw thread vials
Fioles
These inserts are used with 2 ml, 11 mm crimp top and 2 ml, 9 mm short cap, screw thread vials.
Note: Big Mouth insert with glass flange is not to be used with 9 mm screw thread vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité