Screw thread vials and closures, short cap, 9 mm
Fournisseur: Restek
21140 21141 21142 21143 21154 21155
REST21140EA 38.4 EUR InStock
REST21140 REST21141 REST21142 REST21143 REST21154 REST21155
Screw thread vials and closures, short cap, 9 mm
Fioles
Short cap screw thread vials fit all 2 ml, 12×32 mm, crimp-top vial-based autosamplers. Ideal for Agilent 7673, 7683, and 7693 autosamplers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité