Bulb pipettes, with individual certificate, BLAUBRAND®, two marks, Class AS
Fournisseur: Brand
929734 929735 929738 929722 929723 929727 929721 929725 929732 929733
BRND929734EA 41.4 EUR InStock
BRND929734 BRND929735 BRND929738 BRND929722 BRND929723 BRND929727 BRND929721 BRND929725 BRND929732 BRND929733
Bulb pipettes, with individual certificate, BLAUBRAND®, two marks, Class AS
Pipettes Pipettes jaugées
AR-Glas®
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Including an individual certificate
Certifications: DIN EN ISO 648; DE-M marking
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité