Inlet liner packing, CarboFrit™
Fournisseur: Restek
20294 20295
REST20294EA 75.7 EUR InStock
REST20294 REST20295
Inlet liner packing, CarboFrit™
Filtres Filtres de précolonnes
CarboFrit™ plugs are specifically designed to be slightly larger in OD than the 4 mm ID of glass liners. This allows the plug to conform to the ID of the glass liner, preventing voids in the packing.
For easier installation, and to reduce the possibility of flaking or creating particle debris, moisten the CarboFrit™ plug with methanol or methylene chloride before installing it into the liner.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité