Tubing reamer
Fournisseur: Restek
REST20134EA 111 EUR InStock
REST20134
Tubing reamer
Sets d'outils
The tubing reamer removes burrs from stainless steel tubing.
  • For 3,1 to 6,35 mm tubing
  • Nonslip safety design
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité