Adapter ferrules, Valco®
Fournisseur: Restek
20143 20137 20140 20141 20142 20144 20145
REST20143EA 124 EUR InStock
REST20143 REST20137 REST20140 REST20141 REST20142 REST20144 REST20145
Adapter ferrules, Valco®
Raccords et connecteurs
Fused silica adapter ferrules are made from valcon polyimide, a unique graphite reinforced composite that is specially made to maximise mechanical stability at temperatures up to 350 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité