Internal union, zero dead volume, Valco®
Fournisseur: Restek
20147 20148 20149 20150
REST20147EA 124 EUR InStock
REST20147 REST20148 REST20149 REST20150
Internal union, zero dead volume, Valco®
Raccords et connecteurs
Internal uniona are made of 300 series stainless steel with end of tubing that seats squarely at bottoms of fitting details. Suitable for 1,6 mm OD tubing.
Information de livraison: Supplied with stainless steel ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité