Internal tee, zero dead volume, Valco®
Fournisseur: Restek
20154 20155
REST20154EA 133 EUR InStock
REST20154 REST20155
Internal tee, zero dead volume, Valco®
Raccords et connecteurs
Internal tees are made of stainless steel are used to connect three lines. Suitable for 1,6 mm OD tubing.
Information de livraison: Supplied with stainless steel ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité