Internal cross, zero dead volume, Valco®
Fournisseur: Restek
20156 20157
REST20156EA 160 EUR InStock
REST20156 REST20157
Internal cross, zero dead volume, Valco®
Raccords et connecteurs
These internal cross are made of stainless steel. Used to connect four lines. Ideal for 1,6 mm OD tubing.
Information de livraison: Supplied with stainless steel ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité