Internal adapter, male pipe to Valco®
Fournisseur: Restek
20158 20159
REST20158EA 62 EUR InStock
REST20158 REST20159
Internal adapter, male pipe to Valco®
Raccords et connecteurs
Internal adapter made of stainless steel gives minimum volume connection from a female pipe fitting on a pressure gauge or regulator to a Valco® zero-dead-volume fitting.
Information de livraison: Supplied with stainless steel ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité