Capillary column rinsing reservoir kit
Fournisseur: Restek
20612 20613
REST20612EA 268 EUR InStock
REST20612 REST20613
Capillary column rinsing reservoir kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This reservoir kit is used to restore the performance of bonded-phase capillary columns by dissolving and removing soluble, nonvolatile residue. The rinsing reservoir is equipped with 6,4 mm inlet and outlet connections and includes a built-in fritted disk to prevent particulate matter from contaminating the column.
Information de livraison: Kit includes 50 ml reservoir, pressure regulator, fittings, ferrules, and tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité