Detergents for glassware washers, ProCare Lab 10 MA
Fournisseur: MIELE
10265680 10265670
MIEL10265680EA 0 EUR InStock
MIEL10265680 MIEL10265670
Detergents for glassware washers, ProCare Lab 10 MA
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Liquid, alkaline detergent for machine based cleaning of laboratory glassware and laboratory utensils.
  • Provides good protection to surfaces
  • Removes blood, protein and food residues
  • Free from tensides and oxidative agents
ProCare Lab 10 MA is for general purpose use in medical, biological and chemical laboratories.
Note: Suitable for stainless steel, laboratory glassware, plastics such as PE, PP, PVDF, PTFE. Conditionally suitable for use on non-ferrous metals and aluminium. Not suitable for anodised aluminium.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité