Metering gas valves, Parker Balston®
Fournisseur: Restek
22200 22201 22204 22205 22209
REST22200EA 359 EUR InStock
REST22200 REST22201 REST22204 REST22205 REST22209
Metering gas valves, Parker Balston®
Vannes Vannes de régulation d'air
These metering gas valves reduce pressure between sample cylinder and GC injector.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité