Multicoated microplates
Fournisseur: Corning
3829
CORN3829EA 1820 EUR InStock
CORN3829
Multicoated microplates
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
The Corning® multicoated microplate provides users access to six different surface treatments on a single plate.
This microplate is useful when determining the correct surface for assay requirements. Single surface microplates can then be used for the full screen or experiment. These multicoated plates are currently available in 96-well, 384-well, and 1536-well formats in black with clear bottom.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité