VWR® TS Professional, Semi-microbalances: Écran Tactile
Fournisseur: VWR Collection
611-3664EA 2200 EUR InStock
611-3664 611-3666 611-3667 611-3668 611-3669 611-3663 611-3671 611-3672
VWR® TS Professional, Semi-microbalances: Écran Tactile
Balances
Semi-microbalances avec écran tactile couleur 5" offrant des applications avancées et de grandes bases de données pour le pesage professionnel. L'utilisateur dispose d'un accès facile et intuitif aux fonctions de la balance, via des menus interactifs disponibles sous forme d'icônes, pour un pesage productif et efficace garanti. Les balances peuvent être utilisées par 10 utilisateurs différents au maximum, chacun ayant ses propres paramètres personnalisables et bénéficiant d'une protection par mot de passe. Idéales pour les laboratoires exigeant une conformité aux BPL. Tous les modèles sont équipés d'un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Étalonnage interne et externe (certificat d'étalonnage établi en usine en option)
  • Multilingue (anglais, allemand, français, italien, espagnol ou portugais)
  • Contrôle du poids, statistiques, pesage dynamique, formulation et fonction de comptage de pièces avancée avec rapport statistique
  • Fonction de densité avancée, avec calcul de l'indice de densité pour l'évaluation de la qualité des métaux
  • Fonction spéciale textile permettant de mesurer les fibres/filaments (coton, lin, laine, nylon et polyester) avec rapport statistique
  • Sortie série pour connexion à l'imprimante, port USB pour exportation ou importation de bases de données et résultats de test
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqué par 'i' à la fin du nom du modèle):
L’étalonnage de la balance s’effectue grâce à l’utilisation d’un poids interne, en pressant la touche CAL
La balance se recalibre automatiquement lorsque la température ambiante change et/ou après un certain temps (Incal+)
L'utilisateur peut choisir de calibrer la balance avec un poids externe
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Information de livraison: Conditionnement: avec housse de protection en plastique.
Attention: Les modèles avec le suffixe D ont une plage double ; i signale un étalonnage interne et C un certificat d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité