VWR® TA Professional, Balances analytiques: Écran Tactile
Fournisseur: VWR Collection
611-3677EA 1386 EUR InStock
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
VWR® TA Professional, Balances analytiques: Écran Tactile
Balances
Balances analytiques de laboratoire avec écran tactile couleur 5" offrant des applications avancées et de grandes bases de données pour le pesage professionnel. L'utilisateur dispose d'un accès facile et intuitif aux fonctions de la balance, via des menus interactifs disponibles sous forme d'icônes, pour un pesage productif et efficace garanti. Les balances peuvent être utilisées par 10 utilisateurs différents au maximum, chacun ayant ses propres paramètres personnalisables et bénéficiant d'une protection par mot de passe. Idéales pour les laboratoires exigeant une conformité aux BPL. Tous les modèles sont équipés d'un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Étalonnage interne et externe (certificat d'étalonnage établi en usine en option)
  • Multilingue (anglais, allemand, français, italien, espagnol ou portugais)
  • Contrôle du poids, statistiques, pesage dynamique, formulation et fonction de comptage de pièces avancée avec rapport statistique
  • Fonction de densité avancée, avec calcul de l'indice de densité pour l'évaluation de la qualité des métaux
  • Fonction spéciale textile permettant de mesurer les fibres/filaments (coton, lin, laine, nylon, polyester) avec rapport statistique
  • Sortie série pour connexion à l'imprimante, port USB pour exportation ou importation de bases de données et résultats de test
Semi-microbalances avec écran tactile couleur de 5'' et ionisateur intégré garantissant une préparation précise des échantillons. Les charges statiques s'accumulent dans différents échantillons qui sont régulièrement pesés en laboratoire. Ces charges statiques peuvent s'accumuler et altérer la valeur de pesée. En émettant des ions, l'ionisateur intégré neutralise l'électricité statique et, en quelques secondes, l'échantillon est prêt à être pesé. Le système d'étalonnage de balance étalonne automatiquement la balance lors d'une variation de température ou à un moment défini (réglages d'usine), garantissant ainsi des mesures précises même si l'utilisateur n'a pas étalonné manuellement la balance.
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqué par "i" à la fin du nom du modèle):
L’étalonnage de la balance s’effectue grâce à l’utilisation d’un poids interne, en pressant la touche CAL
La balance se recalibre automatiquement lorsque la température ambiante change et / ou après un certain temps (Incal +)
L'utilisateur peut choisir de calibrer la balance avec un poids externe.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Information de livraison: Conditionnement avec housse de protection en plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité