Microplates, 384-well, multi-coated, Corning®
Fournisseur: Corning
Corning®
CORN4589EA 909 EUR InStock
CORN4589
Microplates, 384-well, multi-coated, Corning®
Microplaques Microplaques HTS
Multi-coated microplate, PS, black with clear, flat bottom, with lid. Black wall plates have low background fluorescence, minimal light scatter and reduced crosstalk.
  • Opaque walls to prevent well to well crosstalk
  • Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
  • Can be used for both top and bottom reading instruments
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité