Spatules pour poudre, à usage unique, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8095H-150S 8095H-150
SAMP8095H-150SEA 221 EUR InStock
SAMP8095H-150S SAMP8095H-150
Spatules pour poudre, à usage unique, SteriWare®
Spatules
HDPE, white. These disposable spatulas feature a rounded handle and a robust blade.
  • Manufactured and packed in a controlled atmosphere (class 100000 cleanroom)
  • Cross-contamination risk is eliminated - the device can be used straight from the bag
  • Approved for use in ATEX Zones 0, 1 & 2 (contact Sampling Systems for full details)
  • Disposable: No cleaning is required before or after sampling
Suitable for sterile sampling and dispensing quantities of powders in all industries (pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, biotechnology etc.).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité