VWR® Flacons pour culture cellulaire non traités ou traités, stériles
Fournisseur: VWR Collection
734-2311EA 202 EUR InStock
734-2311 734-2310 734-2312 734-2313 734-2314 734-2315 734-2316 734-2309 734-2600 734-2601 734-2783 734-2784 734-2785 734-2786 734-2787 734-2788 734-2789 734-2790 734-2791 734-2792 734-2804 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2809 734-2810 734-2811 734-2812 734-2813 734-3252 734-3253 734-3265 734-3266 734-3419 734-3420
VWR® Flacons pour culture cellulaire non traités ou traités, stériles
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Les flacons de culture cellulaire et tissulaire sont parfaits pour la croissance cellulaire.
  • Disponibles avec cinq zones de croissance différentes
  • Surface du flacon plate et exempte de stries, afin de maximiser la zone de croissance utile
  • Deux styles de bouchons différents peuvent être utilisés dans les systèmes ouverts et fermés
  • Leur col coudé novateur facilite l'utilisation de pipettes et de grattoirs de cellules
  • La partie supérieure triangulaire, avec une large base, offre une grande stabilité
  • Empilage aisé
  • Zone dépolie à proximité du col pour un marquage ou une écriture faciles
  • Graduations gravées sur plusieurs côtés
  • Intégrité testée à 100%
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Ne contiennent ni DNase, ni RNase, et sont apyrogènes
Non traités: les flacons de culture cellulaire et tissulaire sont parfaits pour des applications où l'adhérence des cellules n'est pas souhaitée.
Traité CT: pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales.
Traité CT, prolongé: flacon plus profond pour augmenter le volume de travail recommandé.
Surface traitée pour une meilleure adhérence des cellules: cette surface hautement hydrophile offre un avantage significatif par rapport à une surface de culture cellulaire classique. Le traitement de la surface permet d'améliorer l'étalement et l'adhérence des cellules; il est adapté aux cellules pour lesquelles l'adhérence est faible en raison du phénotype de la cellule, ou en raison de conditions de culture difficiles; il est aussi adapté 'aux cellules qui nécessitent normalement des revêtements biologiques supplémentaires pour l'adhérence.
734-3419 and 734-3420 perfectly fits for Thermo Fisher incubators. Three can be placed in parallel on each floor to fully use the space.
Certifications: Certification ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité