Spatules-cuillères, forme large
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
2013 2011 2010 2012
231-0125EA 167 EUR InStock
231-0125 231-0123 231-0112 231-0124
Spatules-cuillères, forme large
Spatules
Stainless steel.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is spoon-shaped
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
  • Non magnetic, bright finish
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité