Avantor® Alltima, HPLC Columns, Amino
Fournisseur: Avantor
HICH81183EA 890 EUR InStock
HICH81183 HICH81190 HICH88205 HICH88217 88217RP HICH88218 96085/N AL-5NH-250DF
Avantor® Alltima, HPLC Columns, Amino
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
  • Base deactivated silica phases
  • Stable bonding for long column lifetime
  • Multiple selectivity options
  • USP L8
General purpose amino suitable for normal or reversed phase use. Recommended for carbohydrate analysis or as a weak anion exchanger.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité