L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acrylamide, electrophoresis grade
Fournisseur: MP Biomedicals
04814340 04814349
ICNA04814340EA 56.4 EUR InStock
ICNA04814340 ICNA04814349
Acrylamide, electrophoresis grade
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
Acrylamide is a monomer used in a variety of synthetic processes to form polymers and copolymers. It polymerizes in the presence of free radicals in aqueous solutions. It is usually used to prepare polyacrylamide gels for electrophoresis separation of biomolecules.
  • Suitable for use in electrophoresis
  • Purity >99%
  • pH 5,0 to 7,0 in 1% aqueous solution
  • Can be stored at room tempetarure as a dessicate
  • Soluble in water (1% aqueous solution), methanol (155 g/100 ml), ethanol (86 g/100 ml), alcohol, acetone (63,1 g/100 ml); only minimally soluble in benzene or
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité