Urease (from Canavalia ensiformis)
Fournisseur: Calbiochem
Calbiochem®
666133-10EA 129 EUR InStock
666133-10
Urease (from Canavalia ensiformis)
Enzymes
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids.
  • One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1 µmol of ammonia from urea per min at 25 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité