Packed GC columns, 2abc refinery column set
Fournisseur: Restek
REST88004-875EA 0 EUR InStock
REST88004-875 REST88000-875 REST88000-810
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Colonnes pour chromatographie
Special columns for unsaturated light hydrocarbons.
  • Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons
When used in the proper valving system, it will elute C5+ hydrocarbons ahead of C1 through C4 hydrocarbons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité