Cuves pour mesure d'absorbance, 100
Fournisseur: HELLMA
100-10-20 100-100-20 100-2-20 100-20-20 100-40-20 100-5-20 100-50-20 100-10-40 100-2-40 100-20-40 100-40-40 100-5-40 100-50-40 100-100-40 100-1-46 100-2-46 100-5-46 100-50-46 100-100-46 100-1-40 100-10-46 100-50-K-40 100-1-K-40 100-10-K-40 100-40-K-40 100-10-K-20 100-50-K-20 100-1-PL-40 AS4C-40K0-14M0 100-1-K-46 100-2-K-46 100-50-K-46 100-5-K-46
634-9014EA 68.6 EUR InStock
634-9014 634-9018 634-9012 634-9015 634-9016 634-9013 634-9017 634-9024 634-9022 634-9025 634-9026 634-9023 634-9027 634-9028 634-9031 634-9032 634-9033 634-9037 634-9038 634-9021 634-9034 634-0847 634-0845 634-0843 634-0964 634-0842 634-0846 HELL100-1-PL-40 HELLAS4C-40K0-14M0 HELL100-1-K-46 HELL100-2-K-46 HELL100-50-K-46 HELL100-5-K-46
Cuves pour mesure d'absorbance, 100
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
En verre ou en quartz, ces cuves de qualité supérieure sont conçues pour l'analyse spectrophotométrique en ligne.
Les cuves par paire permettent de vérifier la calibration spectrale.
Certifications: Normes de référence traçables NIST et sondes d'immersion certifiées ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité