GC Columns, Rtx-Volatile Amine (fused silica)
Fournisseur: Restek
18078 18077 18076
REST18078EA 2780 EUR InStock
REST18078 REST18077 REST18076
GC Columns, Rtx-Volatile Amine (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
The Rtx-Volatile amine column was designed for analyzing volatile amines in difficult matrices, such as water.
  • Unique selectivity for baseline resolution of all volatile amines
  • Excellent inertness assures accuracy and sensitivity for volatile amines, including free ammonia
  • Highly robust phase withstands repeated water injections, resulting in longer column lifetime
  • High temperature stability (290 °C) ensures elution of amines up to C16 and allows contaminants to be removed by 'baking out' the column
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité