Buffer, PBS (1X, Dulbecco's) powder pack
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0964.9010 A0964.9050 A0964.9100
A0964.9010EA 37.6 EUR InStock
A0964.9010 A0964.9050 A0964.9100
Buffer, PBS (1X, Dulbecco's) powder pack
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Powder mixture to prepare PBS buffer (1X) according to Dulbecco.
Composed of di-sodium hydrogen phosphate anhydrous (1150 mg/l), potassium chloride (200 mg/l), potassium dihydrogen phosphate (200 mg/l) and sodium chloride (8000 mg/l).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité