Tin capsule kit, large
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN2411362EA 233 EUR InStock
PERCN2411362
Tin capsule kit, large
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Large tin capsule used for the analysis of nonvolatile solid samples. It is mostly used in the combustion of the sample.
Tin capsules are routinely used to analyse polymers, soils, coal, dry dairy products, plant leaves, paper, textiles, calibration standards, and many organic and pharmaceutical products.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité