GC columns, Stabilwax-MS (fused silica)
Fournisseur: Restek
10674 10673
REST10674EA 806 EUR InStock
REST10674 REST10673
GC columns, Stabilwax-MS (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Stabilwax-MS columns ensure reproducible retention times from run to run, even with temperature cycling. When methods require trace analysis, this highly polar, low-bleed stationary phase produces excellent signal-to-noise levels. Ideal for food and flavor analysis (e.g., essential oils), fragrance and allergen analysis, as well as industrial solvent and chemical analysis.
  • High-polarity, stable polyethylene glycol (PEG) stationary phase
  • Low bleed and rugged enough to withstand repeated temperature cycles without retention time shifting
  • Temperature range: 40 to 250/260 °C
  • Equivalent to USP G14, G15, G16, G20 and G39 phases
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité