Reverse frits
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
4322-0100-144 4322-0100-294
NEUB4322-0100-144EA 410 EUR InStock
NEUB4322-0100-144 NEUB4322-0100-294
Reverse frits
Filtres Filtres de précolonnes
Ideal for the filtration of substances sensitive to oxidation and hydrolysis. With filter plate, one-way cock and two standard ground-nuts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité