Testosterone ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA0309EA 705 EUR InStock
ABNOKA0309
Testosterone ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Testosterone ELISA Kit is a colorimetric, competitive immunoassay for the quantitative determination of testosterone in biological fluids. These are suitable for the quantitative determination of testosterone in culture supernatants, plasma, serum, and saliva from any species.
  • Easy to use with convenient storage at 4 °C
  • Calibration range: 7,81 - 2000 pg/ml
  • Sample volume: 100 µl
  • Limit of detection: 5,67 pg/ml
Information de livraison: Kit contains GxM IgG microtiter plate (96 wells), conjugate (6 ml), antibody (6 ml), assay buffer 3 (30 ml), wash buffer concentrate (27 ml), standard (0,5 ml), steroid displacement reagent (1 ml), pNpp substrate (20 ml), stop solution (5 ml) and plate sealer (1 slice).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité