Hubbell plugout for industrial plug connections
Fournisseur: Brady
065968 065695
BRDY065968EA 73.36 EUR InStock
BRDY065968 BRDY065695
Hubbell plugout for industrial plug connections
Cadenas de sécurité
These Hubbell plugouts effectively secure all larger industrial plug connections.
  • Two or four padlocks can be applied
Max. shackle diameter: 7,00 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité