L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1575, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10314914 10314916
515-6206EA 130 EUR InStock
515-6206 512-0611
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1575, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Slow cellulose filter papers with high wet strength. This grade has the same chemical resistance characteristics as Grade 1573.
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité