Chef trousers, Chester C078
Fournisseur: Portwest
C078CHRL C078CHRM C078CHRS C078CHRXL C078CHRXXL C078CHRXXXL
PRTWC078CHRLEA 24.7 EUR InStock
PRTWC078CHRL PRTWC078CHRM PRTWC078CHRS PRTWC078CHRXL PRTWC078CHRXXL PRTWC078CHRXXXL
Chef trousers, Chester C078
Tenue de travail
Practical and hardwearing chef trousers made of 100% cotton.
  • Thigh pocket, one hip pocket
  • Concealed zip fastening
  • Fully elasticated waist and drawcord
Weight: 190 g/m².
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité