Testeur de conductivité, Eutech™ Expert CTS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eutech™ Expert CTS
663-0307EA 102 EUR InStock
663-0307
Testeur de conductivité, Eutech™ Expert CTS
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ce testeur de poche étanche est idéal pour effectuer rapidement des mesures de conductivité dans différents domaines et applications : culture hydroponique, aquaculture, agriculture, piscines, établissements scolaires, tours de réfrigération, contrôle de l'environnement, traitement de l'eau, électrodéposition et impression.
  • Affichage numérique à double ligne et 4 chiffres facile à lire, fonctionnant sur batterie, prêt à l'emploi, et indicateurs d'étalonnage
  • Affichage simultané de la conductivité/solides dissous totaux/salinité et de la température
  • Compensation automatique de la température
  • Instructions de fonctionnement multilingues
  • Pavé numérique mis à niveau avec interface intuitive
  • Bouchon symétrique étanche avec un repère de remplissage et une base stable, plus large
Information de livraison: Livrées avec quatre piles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité