Lunettes de sécurité, Solus™ 1000
Fournisseur: 3M
S11SGAF S1SGAFKT S12SGAF S22SGAF S21SGAF S13SGAF S23SGAF S1201SGAF-TSKT S1101NSGAFTSKT
111-2373EA 20.3 EUR InStock
111-2373 111-2376 111-2374 111-2377 111-2626 111-2375 111-2378 MMMAS1201SGAF-TSKT MMMAS1101NSGAFTSKT
Lunettes de sécurité, Solus™ 1000
Lunettes
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 1000 sont dotées d'une lentille en polycarbonate solide dans une monture fine et élégante. Ces lunettes sont dotées d'un revêtement anti-buée/anti-rayures Scotchgard™, ainsi que d'une branche et d'un pont de nez souples.
  • Monture mince élégante et moderne avec des composants de branches souples accentués de couleur
  • Lentille en polycarbonate solide pour une résistance aux chocs
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures, même après plusieurs lavages
  • Léger avec un rembourrage doux sur le pont du nez
  • Convient pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation automatiques par autoclavage à 121 °C
  • Rembourrage intérieur sur les tempes pour plus de confort et de stabilité
  • Excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV)
Facultatif: Bandeau réglable et joint mousse ou TPE.
Certifications: EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité