Papiers filtres quantitatifs, grades sans cendres, grades 589/1 et 589/1 ½
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
512-3602EA 69 EUR InStock
512-3602 512-3603 512-0650 512-3604 512-3605 512-3601
Papiers filtres quantitatifs, grades sans cendres, grades 589/1 et 589/1 ½
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
*The time taken to filter 100 mp water (20° C) through a filter area of 10 cm² at a constant pressure of 5 cm water column.
Whatman Grade 589/1 filter papers from Cytiva's business are designed for fast filtration of coarse precipitates in support of tests such as cement fineness measurement in a standard Blaine test or determination of the ash content in foodstuffs.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité