Réacteur de stabilité à l'oxydation, OXITEST
Fournisseur: VELP Scientifica
705-0862EA 0 EUR InStock
705-0862
Réacteur de stabilité à l'oxydation, OXITEST
Analyseurs de produits pétroliers
Solution innovante, entièrement contrôlée par le puissant OXISoft ™, capable de fournir des informations de haute qualité et à valeur ajoutée concernant la stabilité à l’oxydation dans les aliments, les huiles et les graisses.
  • Applications multiples
  • Mode opératoire simple et sûr
  • Productivité maximale
  • Gestion de données polyvalente
  • Conception robuste
OXITEST est un appareil de test accéléré pour la stabilité à l’oxydation, à applications multiples. Utilisations diverses: prédir la stabilité à l’oxydation pendant les études de durée de vie. Tester le produit à des intervalles de temps définis; construire une courbe expérimentale. Évaluer l’adéquation des conditions de stockage et la meilleure solution d’emballage. Comparer la stabilité à l’oxydation de différentes formules pour préparations alimentaires.
Évaluer la stabilité à l’oxydation d'huiles végétales avec des origines botaniques différentes, ainsi qu'évaluer l’efficacité des antioxydants.
Informer sur l’oxydation du produit lorsque la flexion d’oxydation n’est pas visible. Particulièrement utile pour les produits à faible teneur en graisse (4-5%). L’oxydation du produit peut être obtenue en combinant l’OXITEST avec la CPG. Propose un test de stabilité à l’oxydation des matières premières entrantes et des produits finis sortants.
Mode opérationnel simple et sûr, grâce au logiciel OXISoft ™ facile à comprendre; facile à apprendre et à utiliser. Soupape de surpression. Alertes en cas de sonde endommagée ou de température 'hors plage'. Choix de la langue pour le logiciel de gestion.
Gestion de données polyvalente - données enregistrables dans une base de données. Comparaison de tests disponible avec des superpositions de données. Export de données via USB vers une clé USB ou un ordinateur. Sortie aux formats .xls, .txt et .csv pour correspondre aux systèmes de compte-rendu.
Conception robuste: porte-échantillons et chambres en titane indestructible.
Hermétique, fermeture étanche des chambres.
Information de livraison: OXITEST is supplied with OXISoft™ software, USB cable, 6 space holders and 4 spacers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité